Análise de flavorizantes e aromatizantes
As formulações de flavorizantes e aromatizantes são adições essenciais a vários alimentos e bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos, produtos de higiene pessoal e produtos para o lar. Essas formulações podem ser compostos únicos ou uma mistura de pequenos compostos químicos, cuidadosamente selecionados para aprimorar o sabor e o aroma gerais de um produto. Os flavorizantes e aromatizantes naturais são obtidos de material vegetal ou de produtos animais. Por outro lado, os flavorizantes e aromatizantes artificiais são sintetizados em laboratório, utilizando moléculas que podem ser quimicamente idênticas àquelas derivadas de fontes naturais.
Os ingredientes de flavorizantes e aromatizantes são compostos químicos, obtidos naturalmente por meio de técnicas de destilação, fermentação ou extração, ou por meio de síntese química e biotecnologia usando micróbios geneticamente modificados. Uma vez obtidos, esses ingredientes são normalmente misturados em formulações específicas para criar um perfil de flavorizante ou aromatizante desejado para uma variedade de bens de consumo e produtos.
Sua fonte de solventes: Encontre o ajuste certo com as marcas Supelco®, Sigma-Aldrich® e SAFC®, abrangendo usos analíticos, laboratoriais e biofarmacêuticos. Faça seu pedido online.
Obtenha separações precisas com nossa ampla coleção de colunas para HPLC. Melhora a retenção, a resolução e a seletividade.
A vidraria química Aldrich® oferece uma gama completa de béqueres, frascos, tubos, recipientes de reação, colunas para cromatografia e serviços personalizados de sopro de vidro.
Explore nossa ampla coleção de padrões de referência química para atender às suas necessidades de cromatografia, espectroscopia e análise.
Independentemente de sua fonte de origem, os compostos de flavorizantes e aromatizantes são regulamentados por vários órgãos governamentais, como a Food and Drug Administration (FDA) e a International Fragrance Association (IFRA). O objetivo dessas regulamentações é garantir que os produtos químicos de flavorizantes e aromatizantes sejam seguros para uso em produtos de consumo e não representem uma ameaça à saúde pública.
A análise de aromatizantes e flavorizantes identifica e caracteriza os componentes químicos responsáveis pelo sabor e odor de várias substâncias. A análise do perfil de flavorizante e aromatizante utiliza técnicas como cromatografia gasosa, espectrometria de massa e avaliação sensorial. Cientistas especialmente treinados, conhecidos como aromatizadores ou perfumistas, usam essas informações para criar novos produtos com características específicas de flavorizante e aromatizante. É uma importante área de pesquisa nos setores de alimentos e bebidas, cosméticos e cuidados pessoais no desenvolvimento de produtos. A análise de aromatizantes e flavorizantes também é usada no controle de qualidade e no teste de produtos. Ao analisar os perfis de flavorizante e aromatizante dos produtos acabados, as empresas podem garantir que seus produtos sejam consistentes e atendam às expectativas dos consumidores.
Sustentabilidade no setor de aromatizantes e flavorizantes
Além da qualidade dos ingredientes de flavorizantes e aromatizantes, tem havido um interesse crescente dos consumidores em conhecer a origem dos ingredientes usados em seus produtos e a sustentabilidade dos métodos empregados pelas empresas para produzir esses ingredientes. No setor de aromatizantes e flavorizantes, a sustentabilidade engloba uma abordagem abrangente que considera os efeitos ambientais, sociais e econômicos da produção e do consumo. Ele envolve uma abordagem multifacetada que considera todo o ciclo de vida dos produtos, desde o fornecimento e a produção responsáveis até a redução do impacto ambiental, garantindo a segurança do produto e a embalagem sustentável.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- No major regulatory agency in the world that oversees food labeling defines natural ingredients in food, with the exception of natural flavors. The US FDA, European Food Safety Authority (EFSA), Japanese Ministry of Health, and other regions have clear requirements for labeling flavors as “natural.
- A white paper explaining the complexities of Kosher Ingredients, Benefits for the Food Industry, Considerations for Kosher Certification.
- Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
- Food allergens are well known and codified by most global food regulatory agencies. Regulators and consumers require that food allergens be clearly displayed on packages.
- Undeclared allergens are now the most common reason for food recalls in the United States resulting in over ten million pounds of recalled food in 2015.
- Ver todos (28)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com