1.09752
Fotômetro
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudartécnica(s)
photometry: suitable
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Spectroquant® Nova 60 A
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Desfrute de uma alta qualidade de mensuração com grande simplicidade. O Spectroquant NOVA 60 A combina máxima praticidade com um tamanho mínimo. Com uma bateria integrada (recarregável) e um design robusto, este fotômetro de filtro compacto vai aonde você precisar.
O Spectroquant NOVA 60 A usa 12 filtros em técnica de array para incluir os comprimentos de onda analíticos mais importantes para uso com os nossos kits de teste Spectroquant. Além disso, a leitura integrada dos códigos de barra dos testes Spectroquant para autorreconhecimento de tamanho celular, parâmetros do método e cálculo de resultados garante que sejam gerados resultados reprodutíveis e corretos mesmo sem treinamento excessivo.
O Spectroquant NOVA 60 A usa 12 filtros em técnica de array para incluir os comprimentos de onda analíticos mais importantes para uso com os nossos kits de teste Spectroquant. Além disso, a leitura integrada dos códigos de barra dos testes Spectroquant para autorreconhecimento de tamanho celular, parâmetros do método e cálculo de resultados garante que sejam gerados resultados reprodutíveis e corretos mesmo sem treinamento excessivo.
Spectroquant NOVA 60 A®
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany