Merck
173016
Supelco
Prove 100 Spectrophotometer
Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Prove 100, Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Prove 100
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Espectrofotômetro VIS com largura de banda espectral de 4 nm Spectroquant®
O Spectroquant Prove 100 é a melhor opção para quem usa principalmente a nossa ampla linha de kits de teste Spectroquant, ou realiza apenas medições Vis.
O Spectroquant Prove 100 fornece alta qualidade e economia para as suas análises rotineiras.
A família Spectroquant Prove é a nossa série de espectrofotômetros de última geração para análise fácil de amostras de água, alimentos, bebidas e ambientes. Todos os instrumentos Spectroquant Prove são pré-programados para mais de 200 kits de teste e o seu reconhecimento automático de códigos de barra garante a aplicação dos parâmetros corretos dos métodos, bem como que todas as informações essenciais, como número de lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas, sejam registradas, tornando o uso dos kits de teste mais fácil do que nunca.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany