Merck
M5895
Sigma-Aldrich
D-(+)-Maltose
≥98% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
4-O-α-D-glicopiranosil-D-glicose, Maltobiose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · H2O
CAS Number:
Peso molecular:
360.31
Beilstein:
93798
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
potato
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 128.0 to 132.0 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.3% glucose
≤1.0% maltotriose
cor
white
faixa de pH útil
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
pf
102-103  °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Descrição geral
A D-(+)-maltose monoidratada é um açúcar dissacarídeo formado por duas moléculas de α-d-glicose unidas por uma ligação glicosídica α(1→4). Os volumes molares aparentes da D-(+)-maltose monoidratada foram estudados em soluções de água e cloridrato de guanidina por experimento de medição de densidade.
Aplicação
A D-(+)-maltose monoidratada é o reagente adequado para os seguintes estudos:
  • Estudos de cultura celular.
  • Estudos de cultura de células de insetos.
  • Para estudar as temperaturas de transição vítrea e as relações de fase de vários sistemas sacarídeo-água.
  • Como suplemento de meio no caldo de Luria-Bertani (LB) modificado para cepas de E. coli.
Pode ser empregado como padrão para ensaios de α-amilase e invertase.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de polissacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)