Corantes secos e corantes certificados
Na análise microscópica em hematologia, citologia, histologia e bacteriologia, os corantes secos são frequentemente utilizados para preparar soluções de coloração. Os corantes mais consistentes e confiáveis usados na coloração de células e tecidos para pesquisa e coloração clínica precisam ser produzidos com rígido controle de BPF e certificados por agências de controle de qualidade.
Oferecemos uma ampla variedade de corantes para diagnósticos em células e tecidos que são testados de forma independente quanto a seu desempenho biológico e médico, certificados pela Biological Stain Commission (BSC) e em conformidade com os requisitos da marcação CE para IVD. A BSC garante a qualidade dos corantes por meio de testes independentes segundo critérios rigorosos de desempenho e químicos.
Respaldamos nossos produtos de diagnóstico de tecidos com uma assistência técnica robusta baseada em anos de experiência e histopatologistas internos.
Products
Corantes Certistain®
Nossos corantes Certistain® cumprem requisitos rigorosos de qualidade confiável da coloração, teor de corante consistentemente alto, estabilidade lote a lote e parâmetros físico-químicos padronizados. Cada lote de matéria prima é analisado quimicamente conforme especificações rigorosas e tem seu desempenho funcional testado nas suas respectivas aplicações. Isso garante um alto teor de corante e a qualidade da coloração. Além disso, todos os corantes Certistain® são produtos para IVD em conformidade com a marcação CE, desenvolvidos de acordo com os critérios da Biological Stain Commission (Comissão de coloração biológica), EUA.
Corantes HARLECO®
Desde 1919, os corantes da marca HARLECO® proporcionam excelente contraste, cor e nitidez às suas amostras. As soluções corantes HARLECO® abrangem não apenas as formulações clássicas, mas também modificações novas e melhoradas, desenvolvidas a partir de anos de experiência. Com uma extensa linha de produtos, podemos atender às necessidades do seu laboratório para trabalho de rotina e muitas das suas aplicações especiais, inclusive corantes diagnósticos para citologia, hematologia, microbiologia e histopatologia. Além das soluções colorantes, oferecemos linhas completas de produtos para preparo de amostras, tampões e algumas das novas fórmulas para aumentar a segurança dos fixadores e do manuseio de amostras.
Sistema de coloração automática de lâminas Midas® III-Plus
O sistema de coloração automática Midas® III-Plus foi projetado para operar com corantes HARLECO® e é flexível o suficiente para se adaptar aos seus protocolos atuais de coloração. Ele foi projetado para executar facilmente colorações de rotina para hematologia e bacteriologia. Como a unidade é totalmente programável, é possível replicar suas técnicas existentes de coloração para garantir resultados consistentes com esfregaços de sangue periférico e medula óssea, bem como esfregaços bacteriológicos. O sistema utiliza a técnica de coloração com lâminas de imersão, que garante a coloração uniforme de cada amostra e reduz o consumo de corantes em até 50%. Este sistema de coloração se tornará o novo equipamento essencial do seu laboratório.
As suas principais características incluem:
- Ocupa pouco espaço no laboratório e requer pouca manutenção
- Até 30 lâminas ou lamínula coradas uniformemente em minutos
- Rendimento médio, coloração de até 1.000 lâminas por dia
- Autoteste eletrônico automático na inicialização
- Sistema de coloração versátil com 9 programas definidos pelo usuário, cada um com até 29 etapas possíveis de processamento
- Ideal para coloração de Wright, Giemsa, Wright-Giemsa, Pappenheim, Hemacolor® e Leishman de esfregaços de sangue e medula óssea
- Fácil de usar para aplicações de coloração de Gram, Kinyoun e BAAR
Sistema de coloração manual de lâminas
Procedimentos manuais de coloração podem ser executados de forma mais conveniente com a estante de coloração manual Harleco® para histologia, citologia e hematologia. Acabou a necessidade de limpar cubas de Coplin. A estante tem 10 posições de coloração com recipientes de descarte e tampas para proteger os corantes e as soluções quando não estiverem em uso. Nunca foi tão fácil ou rápido trocar para outros procedimentos de coloração. A estante fica encaixada sobre uma bandeja de gotejamento resistente a solventes para que sua bancada não fique suja e manchada. Cada estante de coloração manual vem com um suporte de lâminas capaz de segurar até 30 lâminas.