Polímeros biomédicos
Polímeros são uma classe importante de biomateriais que podem ser desenvolvidos para interagir especificamente com sistemas biológicos para fins terapêuticos e diagnósticos. As composições e arquiteturas moleculares de polímeros podem ser ajustadas para melhorar propriedades desejadas, como biodegrabilidade, biocompatibilidade e força mecânica. Nosso portfólio abrangente de biopolímeros naturais e sintéticos inclui:
Polímeros biodegradáveis
Polímeros biodegradáveis são uma categoria especial de biopolímeros que podem passar por degradação hidrolítica ou enzimática e resultar em subprodutos naturais, como gases, água, biomassa e sais inorgânicos. Os polímeros biodegradáveis são frequentemente usados em liberação de medicamento controlada/prolongada, engenharia de tecidos e implantes protéticos temporários. Oferecemos polímeros biodegradáveis adequados a uma determinada finalidade com diversos pesos moleculares e taxas de degradação.
Polímeros naturais
Polímeros naturais são polímeros de origem natural, com ou sem modificações químicas. Os polímeros naturais e seus derivados são biodegradáveis e biocompatíveis. Em geral, sua taxa de degradação é inversamente proporcional à extensão da modificação química. Nosso portfólio abrangente de polímeros naturais conta com gelatina, colágeno, celulose, amido, lignina, quitina, quitosana e vários polissacarídeos para diversas aplicações biomédicas.
Copolímeros em bloco
Os copolímeros em bloco passam por separação de microfase e formam morfologias ordenadas em equilíbrio. Essas morfologias podem ser micelas, esferas, cilindros, lamelas ou gravação de padrões em superfícies. Copolímeros em bloco com distribuições mais amplas de comprimentos de cadeia são empregados como tensoativos/detergentes e são úteis em aplicações de química sol-gel e liberação de medicamentos.
Moléculas dendríticas
Oferecemos uma gama diversificada de moléculas dendríticas. Dendrímeros, dendrônios e moléculas dendríticas são uma família de macromoléculas sintéticas contendo muitas ramificações e, como consequência, diversos grupos periféricos. Eles adotam dimensões em escala nanométrica e podem ser candidatos ideais para aplicações em liberação de medicamentos e transfecção de genes.
Products
Literatura de produtos relacionados
Artigo: RESOMER® Biodegradable Polymers for Medical Device Applications Research
Artigo: Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA Copoly
Artigo: Dendritic Polyester Scaffolds for Drug Delivery Applications
Artigo: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers