Anticorpos para citometria de fluxo
A análise por citometria de fluxo é uma técnica comumente usada para examinar características físicas e químicas de células e partículas. Anticorpos são usados em citometria de fluxo para ajudar a caracterizar os marcadores na superfície celular porque eles permitem a detecção de antígenos específicos. Esses anticorpos podem ser conjugados diretamente com um fluoróforo (detecção direta) ou pareados com um anticorpo secundário com marcação fluorescente (detecção indireta). Ao adicionar fluoróforos específicos a anticorpos específicos, as células podem ser classificadas e analisadas simultaneamente.
Para ensaios bem-sucedidos e resultados reprodutíveis de citometria de fluxo, os anticorpos validados para uso em citometria de fluxo e controles adequados são essenciais. Oferecemos anticorpos primários, anticorpos secundários e anticorpos de controle de isotipo de alta qualidade validados para citometria de fluxo para suporte a todas as suas necessidades de citometria de fluxo.
Você precisa de ajuda para encontrar o anticorpo certo para a sua aplicação?
Use a nossa ferramenta de busca Antibody Explorer para visualizar e comparar anticorpos por clonalidade, aplicação, reatividade da espécie, conjugado, espécie hospedeira e formato.
ANTICORPOS E CORANTES PARA CITOMETRIA DE FLUXO ColorWheel®
Configurar um experimento de citometria de fluxo bem-sucedido envolve a consideração de muitos fatores, como a adequação dos instrumentos e corantes, disponibilidade de anticorpos primários conjugados, reatividade cruzada com anticorpos secundários, entre outros. O portfólio ColorWheel® de anticorpos, corantes e controles de isotipos para citometria de fluxo foi projetado para minimizar a complexidade de equilibrar estes fatores por meio de uma tecnologia patenteada baseada em oligonucleotídeos que permite que o usuário escolha seu anticorpo e corante de forma independente sem um kit de conjugação, simplificando seu fluxo de trabalho de citometria de fluxo sem comprometer a qualidade.
Protocolos e artigos técnicos relacionados
3-Step ColorWheel® Flow Cytometry Reagent Preparation Protocol
ColorWheel® Flow Cytometry Antibodies and Dyes: FAQs
Flexibility in Multiplexing: ColorWheel® Antibodies and Dyes
Flow Cytometry Guide
Key Steps in Flow Cytometry Protocols
How to Choose a Secondary Antibody
Products
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Exceto quando indicado em contrário nas especificações do(s) produto(s), todos os produtos de anticorpos são vendidos apenas para uso interno em pesquisa e não podem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, qualquer uso comercial, diagnóstico ou terapêutico. Nossos processos de validação abrangem somente os usos em pesquisa e não confirmam ou garantem que nossos anticorpos podem ser usados para quaisquer usos não autorizados, conforme estabelecido neste documento.