Reagentes de fracionamento subcelular, enriquecimento e depleção
O fracionamento subcelular e enriquecimento de proteínas possibilitam a identificação e o estudo de proteínas em pesquisas em proteômica. Uma ampla variedade de kits para processamento de amostras de células, tecidos, bactérias, plantas e outros tipos de amostras está disponível para fracionamento subcelular, extração de proteínas, depleção e enriquecimento.
Products
Kits de isolamento de organelas
A biogênese e manutenção de organelas intracelulares são fundamentais na biologia celular. Estabelecer e manter a ordem requer mecanismos para sintetizar e localizar proteínas para organelas específicas e monitorar e regular organelas individuais. O perfilamento direcionado em proteômica pode ser associado com a função da via proteica pelo enriquecimento de organelas e análise de seus conteúdos. Esses kits e reagentes permitem aos pesquisadores enriquecer mitocôndrias funcionais, cloroplastos e outros com kits complementares para determinar a integridade da organela.
- Reagentes de extração especialmente formulados e procedimentos comprovados adequados para isolamento em pequena ou grande escala
- Isole organelas intactas e funcionalmente ativas para extrair proteínas, realizar ensaios in vitro e outros estudos
Kits ProteoExtract®
Os kits ProteoExtract® abrangem as diferentes etapas do preparo de amostras em proteômica, desde a extração de proteínas e a remoção de proteínas abundantes até a concentração de misturas proteicas, remoção de substâncias interferentes, digestão de proteínas, captura seletiva de peptídeos fosforilados e enriquecimento seletivo para classes específicas de proteínas. Todos os kits são compatíveis entre si.
- Extração de proteínas eficiente e reprodutível
- Os coquetéis inibidores de proteases melhoram os resultados nas análises a jusante (downstream).
- Melhor resolução de manchas facilitada pela digestão de ácidos nucleicos com a nuclease Benzonase® isenta de proteases
- Projetados para serem compatíveis com diversas aplicações, incluindo ensaios de atividade, western blots, PAGE unidimensional e bidimensional e espectrometria de massa
- Protocolos otimizados para diferentes amostras biológicas
Kits de extração e depleção ProteoPrep®
Os kits ProteoPrep® e reagentes de extração individuais possibilitam a extração seletiva ou total de proteínas de amostras celulares. As extrações de proteínas obtidas com cada componente podem ser otimizadas para atender às suas necessidades individuais. Os reagentes redutores e alquilantes produzem amostras de proteínas que apresentam melhor foco e menor formação de faixas em géis bidimensionais. Cada reagente do kit também está disponível como um produto individual para pesquisadores que otimizaram um protocolo de extração usando um reagente de extração caotrópico.
- Preparados inovadores de detergente
- Soluções de solubilização pré-misturadas
Recursos de produtos relacionados
Brochura: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis