Calibração, verificação, testes de adequação para sistemas de purificação de água Milli-Q®
Garanta a integridade do seu sistema de purificação de água
Seu sistema de purificação de água contém medidores, sensores e monitores importantes que devem ser inspecionados e receber manutenção rotineiramente para prevenir danos e garantir que a sua água atenda às especificações do fabricante. Além disso, a calibração e verificação periódicas são essenciais para garantir a qualidade e a confiabilidade dos seus dados.
Assistência Milli-Q®: Especialistas em conformidade e acreditação laboratorial
À medida que cada vez mais diretrizes regulatórias exigem que os laboratórios certifiquem a qualidade de suas análises, a Assistência Milli-Q® desenvolveu uma solução de acreditação completa para atender aos seus requisito mais rigorosos e ajudar a cumprir as demandas das diretrizes de boas práticas (p. ex., BPL e BPFa). Oferecemos serviços de calibração, verificação e testes de adequação para todos os medidores, sensores e monitores em nossos sistemas de purificação de água. Você pode confiar em nossos 20 anos de experiência e parcerias com laboratórios regulados.
A Assistência Milli-Q® lhe proporciona total confiança nos seus sistemas de medição:
- Elimina o risco de desvio ao longo do tempo
- Garante a integridade do seu trabalho
- Fortalece seu status de garantia de qualidade
Entenda as diferenças entre calibração, verificação e testes de adequação
Sabemos que nem sempre é fácil determinar se um procedimento de verificação, de calibração ou teste de adequação à USP é a solução certa para você. A resposta depende do impacto da água nas suas aplicações e do tipo de acreditação ou sistemas de gestão de qualidade que você deve seguir. Os nossos especialistas locais em regulamentos de água purificada o(a) ajudarão a fazer a escolha mais adequada e conveniente.
- Calibração: Garante e ajusta a precisão de medições com base em padrões de referência atribuíveis a padrões reconhecidos. Toda a cadeia de medição é calibrada. Nosso serviço de calibração inclui um certificado de calibração, essencial para laboratórios que cumprem com padrões de qualidade (p. ex., BPFa e BPL).
- Verificação: Verifica e documenta a precisão dos medidores do seu sistema com base em medidores de referência calibrados externamente.
- Testes de adequação: Garante que os dispositivos de medição de qualidade da água estejam em conformidade com as exigências da Farmacopeia dos EUA (USP), especificadas no capítulo <645> para condutividade/resistividade* e no capítulo <643> para TOC†.
* Para condutividade, resolução ± 0,1 μS/cm na faixa mais baixa, constante da célula ± 2%.
† Verificação de limites de detecção abaixo de 500 ppb.
Benefícios de nossos serviços de calibração, verificação e testes de adequação
Para laboratórios que operam em ambientes acreditados e conformes com as boas práticas, somos seu parceiro ideal.
Nosso conhecimento técnico se baseia em:
- Desenvolvimento e monitoramento de sistemas avançados – garante que o sistema de purificação de água esteja alinhado com as diretrizes regulatórias mais recentes
- Engenheiros de serviço de campo certificados – todos os testes são realizados por especialistas em validação altamente capacitados
- Protocolos abrangentes – todos os testes são realizados mediante procedimentos operacionais padrão (POPs) auditáveis mundialmente e documentados com relatórios auditáveis para garantir rastreabilidade e a conformidade. Disponíveis para medidores de resistividade/temperatura e monitores de TOC
- Instrumentos calibrados regularmente – todos os testes são realizados com instrumentos calibrados e certificados pelo fabricante