Merck
Página inicialAplicaçõesBiologia de proteínasAnálise estrutural de proteínas
Análise estrutural de proteínas
Uma ilustração 3D de uma estrutura complexa de uma proteína, com fitas entrelaçadas em diversas cores, representando as dobras de cadeias de aminoácidos.
A função de uma proteína depende diretamente de sua estrutura, suas interações com outras proteínas e sua localização dentro das células, tecidos e órgãos. A estrutura e a função das proteínas são estudadas em grande escala em proteômica, o que permite a identificação de biomarcadores proteicos associados a estados específicos de doenças, além de fornecer possíveis alvos para tratamento terapêutico. A compreensão da estrutura proteica e o mapeamento da localização proteica, dos níveis de expressão e interações produzem informações valiosas que podem ser usadas para inferir a função proteica. 
Estrutura proteica
Determinação da estrutura proteica
Mapeamento de proteínas
Categorias em destaque
Colunas de HPC aleatórias em fundo verde.
Anticorpos Prestige Antibodies®, com tecnologia da Atlas Antibodies
Os Prestige Antibodies® desenvolvidos com dados do Human Protein Atlas validados por vários métodos oferecem ferramentas de pesquisa confiáveis.
Comprar produtos
Solução tampão azul-claro em um béquer com pipeta.
Tampões biológicos
Conheça os tampões biológicos de alta pureza em diferentes formulações e formatos de embalagem e obtenha uma maior estabilidade de solução e um maior controle de pH em suas aplicações de fluxo de trabalho de bioprocessos.
Comprar produtos
Cientista usando biomoléculas marcadas com isótopos estáveis em um laboratório.
Isótopos estáveis
Isótopos estáveis ISOTEC® são úteis para estudos de traçadores em proteômica e metabolômica, como agentes para RM/ERM e em diversas outras aplicações biomédicas.
Comprar produtos
Caixas e tubos para criogenia
Crioarmazenamento
Oferecemos uma ampla gama de suprimentos para criogenia, incluindo estantes para congelador, tubos e frascos, etiquetas e marcadores e pinças para aplicações clínicas e de pesquisa das marcas mais confiáveis do setor.
Comprar produtos
Estrutura proteica
A estrutura proteica é determinada pela sequência de aminoácidos que compõem a proteína e como a proteína é enovelada em formas mais complexas.
  • A estrutura primária é definida pela sequência de aminoácidos da proteína.
  • A estrutura secundária é definida pelas interações locais de trechos da cadeia polipeptídica, que podem formar α-hélices e folhas β por meio de interações de pontes de hidrogênio.
  • A estrutura terciária define a estrutura tridimensional geral da proteína.
  • A estrutura quaternária define como múltiplas subunidades proteicas interagem para formar complexos maiores.
Determinação da estrutura proteica
A determinação das estruturas tridimensionais das proteínas na resolução atômica é útil para elucidar a função proteica, o desenho de medicamentos baseado na estrutura e o acoplamento molecular.
  • RMN: A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) é usada para obter informações sobre a estrutura e a dinâmica das proteínas. Na RMN, a localização espacial dos átomos é determinada por seus deslocamentos químicos. Para a RMN proteica, as proteínas são tipicamente marcadas com isótopos estáveis (15N, 13C, 2H) para aumentar a sensibilidade e facilitar a desconvolução estrutural. Os marcadores isotópicos são tipicamente introduzidos fornecendo nutrientes isotopicamente marcados no meio de crescimento durante a expressão de proteínas.
  • Cristalografia de raios X: A cristalografia de raios X de proteínas pode ser usada para obter a estrutura tridimensional das proteínas através da difração de raios X de proteínas cristalizadas. Os cristais são cultivados por semeadura de proteínas altamente concentradas em soluções que promovem a precipitação, com a formação de cristais de proteína ordenados em condições adequadas. Os raios X são direcionados ao cristal proteico, que dispersa os raios X sobre um detector eletrônico ou filme. Os cristais são girados para capturar a difração em três dimensões, permitindo o cálculo da posição de cada átomo na molécula cristalizada por transformada de Fourier.
Mapeamento de proteínas
O mapeamento da localização e do nível de expressão das proteínas em células, tecidos e órgãos específicos auxilia no estudo funcional do proteoma. A distribuição espacial de proteínas é fundamental para a função proteica, e sua localização ou expressão inadequada desencadeia vários estados de doença. Projetos de mapeamento, como o Human Protein Atlas (Atlas das proteínas humanas), fornecem um recurso proteômico para a descoberta de biomarcadores e auxiliam na compreensão da patologia da doença. O mapeamento do interatoma ajuda a definir as interações moleculares que ocorrem em nível celular, auxiliando na compreensão da função proteica e fornecendo possíveis alvos de medicamentos valiosos para a doença.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos