Merck
Passer à
606324
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl)-13C4-amine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
(Cl13CH213CH2)2NH · HCl
Poids moléculaire :
182.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
212-214 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl.Cl[13CH2][13CH2]N[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
YMDZDFSUDFLGMX-UJNKEPEOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable