About This Item
Formule linéaire :
C6H5CD2CN
CAS Number:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
233-234 °C (lit.)
Pf
-24 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6D2
Clé InChI
SUSQOBVLVYHIEX-NCYHJHSESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup