About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14F2N2 · 2HCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
321.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D -25.0°, c = 1 in H2O
Pf
247-251 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@H]([C@@H](N)c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H14F2N2.2ClH/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10;;/h1-8,13-14H,17-18H2;2*1H/t13-,14-;;/m0../s1
Clé InChI
ILMQMKZMXREKBI-AXEKQOJOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable