About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC8H6Cl15NO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
197.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forme
solid
Pf
131-135 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl[13CH2][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable