About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8INO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
277.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
102-107 °C
Groupe fonctionnel
iodo
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8INO2/c1-5-3-6(2)8(9)7(4-5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
IHFAHQKEKVTXOG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable