MilliporeSigma
Passer à
78584
Sigma-Aldrich
α-Phenylglycinonitrile hydrochloride
technical, ≥95% (AT)
Synonyme(s) :
α-Aminophenylacetonitrile hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(NH2)CN · HCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
168.62
Beilstein:
4155088
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥95% (AT)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
~170 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.NC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,10H2;1H
Clé InChI
OGSYCVCLXAFDNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable