ADE001373
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10N2O
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderForme
solid
Chaîne SMILES
Nc1cnc2OCCCc2c1
InChI
1S/C8H10N2O/c9-7-4-6-2-1-3-11-8(6)10-5-7/h4-5H,1-3,9H2
Clé InChI
MJJRLQPCPOHTQY-UHFFFAOYSA-N