About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11IN2O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
294.09
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderForme
solid
Chaîne SMILES
IC1=CC=NN1C(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H11IN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
ZAAZOWYDFLTHMZ-UHFFFAOYSA-N