About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11N3O2
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderForme
solid
Chaîne SMILES
CC(C)c1cn(CC(O)=O)nn1
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-5(2)6-3-10(9-8-6)4-7(11)12/h3,5H,4H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
WKPGRRKAOCAINH-UHFFFAOYSA-N