MilliporeSigma
Passer à
GF52371941
Zirconium
wire reel, 5m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.2%
Synonyme(s) :
Zirconium, ZR005135
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Zr
CAS Number:
Poids moléculaire :
91.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141751
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Essai
99.2%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 523-719-41
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.5 mm
pb
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zr]
InChI
1S/Zr
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable