GF54521614
Copper
foil, thickness 0.01 mm, length 200 m, coil width 19 mm
Synonyme(s) :
CU000229
About This Item
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 545-216-14
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Longueur
200 m
Largeur de la bobine
19 mm
Épaisseur
0.01 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable