GF57831206
Polyetherimide
(PEI), sheet, thickness 6.4 mm, size 100 × 100 mm, clear amber
Synonyme(s) :
EI313060
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 578-312-06
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
6.4 mm
Couleur
clear amber
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable