About This Item
Formule linéaire :
Fe
CAS Number:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Essai
≥99.5%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 649-096-60
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur de paroi
500 mm × 2.0 mm
D.E. × D.I.
20.0 mm × 16 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N