GF66664569
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 3 mm, size 300 × 300 mm, clear
Synonyme(s) :
CV313025
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderForme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 666-645-69
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
3 mm
Couleur
clear
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable