About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderForme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 725-935-12
Longueur
10 m
Épaisseur
0.03 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable