About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderForme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 864-943-59
Longueur
1000 mm
Épaisseur de la paroi
0.025 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable