About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10N2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
222.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderForme
solid
Chaîne SMILES
CC1(C)Oc2ccc(cc2NC1=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-10(2)9(13)11-7-5-6(12(14)15)3-4-8(7)16-10/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
Clé InChI
YKXZRZGZJZYBBH-UHFFFAOYSA-N