Principaux documents
L291056
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-2-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26ClN3O3S2
CAS Number:
Poids moléculaire :
540.108
Numéro MDL:
Autres remarques