Merck
Passer à
R430528
2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXYLIC ACID (2,4-DIMETHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
352.35
Numéro MDL:
Service technique