MilliporeSigma
Passer à
R534129
(5-CHLORO-PYRIDIN-2-YL)-(4-METHYL-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN2
CAS Number:
Poids moléculaire :
230.699
Numéro MDL:
Service technique