Principaux documents
S468401
5-(1H-INDOL-3-YLMETHYL)-2,2-DIMETHYL-(1,3)DIOXANE-4,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
273.291
Numéro MDL:
Autres remarques