About This Item
Formule linéaire :
C11H10F3N3O2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
305.28
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderAutres remarques