Merck
Passer à
T293563
[2-CHLORO-2-(PHENYLSULFONYL)ETHYL](TRIMETHYL)SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H17ClO2SSi
CAS Number:
Poids moléculaire :
276.86
Numéro MDL:
Service technique