Merck
Passer à
870620P
Avanti
ACe-1
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H59N3O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
605.89
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
1 ea of 25 mg (870620P-25mg)
1 ea of 5 mg (870620P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H](NC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H59N3O3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-37(43)36(31-42)39-38(44)22-18-20-33-25-29-35(30-26-33)41-40-34-27-23-32(24-28-34)19-6-4-2/h17,21,23-30,36-37,42-43H,3-16,18-20,22,31H2,1-2H3,(H,39,44)/b21-17+,41-40+/t36-,37+/m0/s1
Clé InChI
YLXGVJCCZLVXAT-OYLVPQITSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable