About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15.2, monoclonal
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Contient
0.5 mg/mL gentamicin sulfate as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (see comments)
Immunoblotting (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Neutralization Studies (see comments)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Raji cells
Autres remarques
Berendt, A.R., et al. 1992. Cell68, 71.
Dransfield, I., et al. 1992. J. Cell Biol.116, 1527.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable