Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2c(nccc2)Oc3c(cccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H22F3N3O3/c1-22(2,3)17-7-4-5-9-19(17)31-20-18(8-6-14-27-20)29-21(30)28-15-10-12-16(13-11-15)32-23(24,25)26/h4-14H,1-3H3,(H2,28,29,30)
Clé InChI
AHFLGPTXSIRAQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
P2Y₁
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chao, H., et al. 2013. J. Med. Chem.56, 1704.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable