Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
13.8 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1/C(C=C(C2=CC=CC=C2)N1C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=C/C4=CC=C(C=C4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H16N2O5/c27-23-19(14-16-6-10-21(11-7-16)26(30)31)15-22(17-4-2-1-3-5-17)25(23)20-12-8-18(9-13-20)24(28)29/h1-15H,(H,28,29)/b19-14+
Clé InChI
MSVZBBATVMKDKE-XMHGGMMESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
STAT3
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable