About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H22F5NO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
519.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C27H22F5NO4/c1-3-13(2)24(26(34)37-25-22(31)20(29)19(28)21(30)23(25)32)33-27(35)36-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18,24H,3,12H2,1-2H3,(H,33,35)/t13-,24-/m0/s1
Clé InChI
FYZSBHSHLNJGPS-RZFZLAGVSA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of isoleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1509
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -15.0 - -12.0 °
DCU (DC (0004)): ≤ 5 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable