About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer41)
Informations sur le gène
human ... GAP43(2596)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Signaling Neuroscience
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Synthetic peptide corresponding to amino acids surrounding the phosphoSer41 of rat GAP-43.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2