ABT15
Anti-ARHGEF6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Rho guanine nucleotide exchange factor 6, Alpha-Pix, COOL-2, PAK-interacting exchange factor alpha, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a represenative lot detected ARHGEF6 in 10 µg of human placenta tissue lysate as well as in 10 µg of A431, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat, and PC3 cell lysates.
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ARHGEF6 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable