Product Name
Anti-MAP2K2, clone 7F5 Antibody,
Forme d'anticorps
ascites fluid
Niveau de qualité
Clone
7F5
monoclonal
Produit purifié par
(unpurified)
Espèces réactives
mouse, mouse, rat, human
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Application
Flow Cytometry Analysis (FC): A 1:200-400 dilution from a representative lot detected MAP2K2 in HeLa cells.
Qualité
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected MAP2K2 in PC-12, Jurkat, HeLa and NIH/3T3 cell lysates.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1