About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P3C9, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Gjc1(511119)
dog ... Gjc1(490936)
human ... GJC1(10052)
mouse ... Gjc1(14615)
pig ... Gjc1(100048959)
rat ... Gjc1(266706)
rhesus monkey ... Gjc1(715463)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Connexin-45 in Western Blotting applications (Kopanic, J.L., et. al. (2013). Front Pharmacol. 4:106).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Connexin 45 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1