About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32161003
Nomenclature NACRES :
NB.24
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
Durapore PVDF
PVDF
Niveau de qualité
Qualité
for separation
Description
Filter code VVHP
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Paramètres
≤3.5 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
Technique(s)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Surface de filtration
20 cm2
Taille de la membrane
20 cm × 20 cm
Épaisseur
107 μm
Dimension de pores
0.1 μm
Point de bulle
28 psi, methanol
Description générale
VVHP is 0.1 μm pore size Hydrophobic membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.1μm in size. Suitable for a wide variety of applications including tubing and vial venting.