About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H24O11
CAS Number:
Poids moléculaire :
404.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@]3([C@H]2[C@H](CC3=O)C)O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O11/c1-6-3-9(19)17(24)7(14(23)25-2)5-26-15(10(6)17)28-16-13(22)12(21)11(20)8(4-18)27-16/h5-6,8,10-13,15-16,18,20-22,24H,3-4H2,1-2H3/t6-,8+,10-,11+,12-,13+,15-,16-,17+/m0/s1
Clé InChI
PRZVXHGUJJPSME-CZMSZWGTSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable