MilliporeSigma
Passer à
SMB01374
Sigma-Aldrich
16α-Hydroxydehydroepiandrosterone
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3β,16α)-3,16-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 16α-Hydroxy-DHEA, 16α-OH-DHEA, 16OH-DHEA, 16alpha-Hydroxy-DHEA, 16alpha-Hydroxydehydroepiandrosterone, 16alpha-OH-DHEA, 3,16-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 5-Androsten-3β,16α-diol-17-one, Androst-5-ene-3β-16α-diol-17-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H28O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
304.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Code UNSPSC :
51182012
Nomenclature NACRES :
NA.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)[C@@H](C4)O)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h3,12-16,20-21H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
QQIVKFZWLZJXJT-DNKQKWOHSA-N
Application
16α-Hydroxydehydroepiandrosterone (16OH-DHEA) is a metabolite of the endogenous steroid hormone dehydroepiandrosterone (DHEA). It is formed upon 16-hydroxylation by the cytochrome P450 (CYP) enzyme CYP3A4 and fetal/neonatal form CYP3A7. 16OH-DHEA is the precursor of fetal 16alpha-hydroxylated estrogens, the main phenolic steroids in pregnancy. Their serum levels are used as biochemical markers of the well being of the fetus. In adults, increased levels of 16-hydroxylated estrogens are thought to correlate with the risk of cancer and some systemic autoimmune diseases.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3