MilliporeSigma
Passer à
ADF356309S-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 9 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Caractéristiques
holds 1 x 9 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, small rotor bore
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654538 (NA)
Paramètres
7,745 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG