AV42084
Anti-S100A3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-S100 calcium binding protein A3, Anti-S100E
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
11 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable