Merck
Passer à
BMSIPD96001520
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Adapter rack
to hold, 40x2ml Tubes, requires BSMIPD960096
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
to hold 40x2ml Tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific IPD9600-1520
Description générale
Adapter block for 1.5 and 2ml tubes in BeadBlaster 96. Requires microplate adapter set for use.
Informations légales
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.