Merck
Passer à
EMU171281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rab9
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TATTAATAATGGCAGGAAAATCGTCTCTTTTTAAAATAATTCTTCTTGGAGATGGTGGAGTTGGCAAGAGTTCTCTTATGAACAGATATGTAACCAATAAATTTGATTCCCAGCTCTTCCACACAATAGGTGTGGAATTTTTAAATAAAGATCTGGAGGTGGACGGACATTTTGTTACCATGCAGATTTGGGACACAGCTGGCCAAGAACGCTTCCGAAGCCTGAGGACGCCATTTTACCGGGGTTCTGACTGTTGCCTGCTTACATTTAGTGTCGATGATTCACAGAGCTTCCAGAATTTGAGCAACTGGAAGAAAGAGTTCATATATTACGCAGATGTGAAAGAGCCTGAAAGCTTTCCCTTTGTGATTTTGGGCAACAAGACTGACATAAAAGAACGGCAGGTGTCTACAGAAGAAGCCCAAGCCTGGTGCAAGGACAACGGCGACTATCCTTACTTTGAAACAAGTGCAAAAGATTCCACCAATGTTGCTGCTGCCTTTGAGGAGG
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
EMU020231EMU150241EMU014691
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000079316
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024824
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000079477
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000005299
esiRNA cDNA target sequence
TATTAATAATGGCAGGAAAATCGTCTCTTTTTAAAATAATTCTTCTTGGAGATGGTGGAGTTGGCAAGAGTTCTCTTATGAACAGATATGTAACCAATAAATTTGATTCCCAGCTCTTCCACACAATAGGTGTGGAATTTTTAAATAAAGATCTGGAGGTGGACGGACATTTTGTTACCATGCAGATTTGGGACACAGCTGGCCAAGAACGCTTCCGAAGCCTGAGGACGCCATTTTACCGGGGTTCTGACTGTTGCCTGCTTACATTTAGTGTCGATGATTCACAGAGCTTCCAGAATTTGAGCAACTGGAAGAAAGAGTTCATATATTACGCAGATGTGAAAGAGCCTGAAAGCTTTCCCTTTGTGATTTTGGGCAACAAGACTGACATAAAAGAACGGCAGGTGTCTACAGAAGAAGCCCAAGCCTGGTGCAAGGACAACGGCGACTATCCTTACTTTGAAACAAGTGCAAAAGATTCCACCAATGTTGCTGCTGCCTTTGAGGAGG
esiRNA cDNA target sequence
GTGCTGGCTGAAGACAGTGATGGTGAAGGGTGAATTTGAGAAATTAAAGTCTGTGTTCAAAGGCTCACGGACCAGAAGCAGGCCCGCCCACTGAGTTGGGCGTCAGTCCTTAGACATGGACATGGAAATGGAAAAAGGCATACCCCACTTGGCTGTCTGCTGCAGAGCTGCCTAGGAACCATGTTTGGTCTGTGTTCTGTATTTATTCAGCCTATACCAATCATGTCTCTGGTGCCCACCTGTCACCTGACAGATCCCTCATCCTTTACTTTGAGGCTCTAGAATACAAATTCTGGCCAAAGCCAGAAACTTAGCTTCCTCAGTCTCCTGCCTCTAAAACAGGAAGATCAGTATTGAACACCCTCTGCCAATCGTGAACTCCCCGCCAGACCCTCCTGTGGGCCAAAGGAACTGTTTCTCTTTCCTAACACTTGGGCCTTG
esiRNA cDNA target sequence
GGGATCCCGAGAACTTCCCTTTTGTTGTGTTGGGAAACAAGATTGACCTGGAAAACAGACAAGTGGCCACAAAGAGGGCACAGGCTTGGTGCTACAGCAAAAACAACATTCCTTACTTCGAGACCAGTGCCAAGGAGGCCATCAATGTGGAGCAGGCCTTCCAGACAATTGCTCGGAATGCCCTTAAACAGGAAACAGAAGTGGAACTGTACAATGAATTCCCTGAACCCATCAAACTGGACAAGAATGACCGGGCCAAGGCCTCCGCAGAAAGCTGCAGTTGTTGAAGGGGCAGTGAGCACAGAGTCCTTCACAGACCAAGAACACACACGTAGGCCTTCAATATGCGTCCCTCCTCCTCCAAACAGACCAGAACGTGAGCTCTCACATCCAGCTGCCAAAAGAAACTCCACCGAACAGTTACCCAACACACACACATACACAAAACACACTCGTGCACACAAAAACACATACACACAACACACACACAGCAAGCAAACTCCAGCCTGT
esiRNA cDNA target sequence
TTTCAAAGACGGGTGAGGAGAAGTACATAGAAGAATCTGCAGCGAGCAAGAGGCTGTCAAAGCGAGTGCAGCAGATGATCGGGCAGATCGATGGCCTGATCACACAGCTGGAGACCACTCAACAGGATGGCAAGCTGGGCCCCAGCCAGAGCACTCCAACAGGGGAGAGTGTCATCAGCATCACTGAGCTCATCAGCGCCATGAAGCAAATCAAGCACATTCCAGAGCACAAGCTCATCAGTTTGACCTCAGCCCTGGATGATAATAAGGACGGCAATATCAACATCGATGACCTTGTCAAGGTAATCGACTTGGTGAACAAAGAAGATGTTCAGATCTCTACCACCCAGGTAGCTGAAATTGTGGCCACACTAGAGAAAGAAGAAAAGATAGAAGAGAAAGAGAAGGCCAAGGAGAAGGCTGAGAAA
Gene Information
mouse ... RAB9(56382), Rab9(56382)
Gene Information
mouse ... RAD9(19367), Rad9(19367)
Gene Information
mouse ... RAB7(19349), Rab7(19349)
Gene Information
mouse ... LETM1(56384), Letm1(56384)
NCBI accession no.
NM_019773
NCBI accession no.
NM_011237
NCBI accession no.
NM_009005
NCBI accession no.
NM_019694
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable