About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.15
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Conditionnement
bag of 10 × 10 ea
Fabricant/nom de marque
MTC Bio P1001-PCR
Catégories apparentées
Description générale
Sealing film, PCR 96 Well Plate Sealing Membrane, 10 bags of 10 seals, 100/pk
Caractéristiques et avantages
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • Evaporation rates ≤ 5%
  • Inner packs of 10 membranes
  • -40° to 120°C
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio